4-Bromoisoquinolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
107090010 107090100
ACRO107090010EA 29.4 EUR
ACRO107090010 ACRO107090100
4-Bromoisoquinolina 98%
4-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 39…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006904
Núm. CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %