4-Bromoisoquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15951.06 A15951.14 A15951.22
A15951.06EA 61.7 EUR
A15951.06 A15951.14 A15951.22
4-Bromoisoquinolina ≥98%
4-Bromoisoquinolina
Purity: 98% CAS No.: 1532-97-4 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 114431 MDL No.: MFCD00006904
Formula: C₉H₆BrN
Pto. Ebullición: 285 °C
Pto. de fusión: 39…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006904
Núm. CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8