1-Hidroxiisoquinolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
H29124.09 H29124.03
H29124.09EA 195 EUR
H29124.09 H29124.03
1-Hidroxiisoquinolina ≥97%
1-Hidroxiisoquinolina
Purity: 97% CAS No.: 491-30-5 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00006899
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Pto. de fusión: 212…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006899
Núm. CAS: 491-30-5
EINECS: 207-732-1