3-Isoquinolinol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxyisoquinoline
L19428.03
L19428.06
L19428.03EA
78.5
EUR
L19428.03
L19428.06
3-Isoquinolinol ≥99%
3-Isoquinolinol
Purity: 99%
CAS No.: 7651-81-2
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 113230
Formula:
C₉H₇NO MW: 145.16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075524 Núm. CAS: 7651-81-2 |