Isoquinoleína 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
325031000 325035000
ACRO325031000EA 78.7 EUR
ACRO325031000 ACRO325035000
Isoquinoleína 97%
Isoquinoleína
Formula: C₉H₇N
Pto. Ebullición: 242 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24…28 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006898
Núm. CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05242
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %