Isoquinoleína 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21279.0E
B21279.22
B21279.36
B21279.0EEA
1100
EUR
B21279.0E
B21279.22
B21279.36
Isoquinoleína 97%
Isoquinoleína
Purity: 97+%
CAS No.: 119-65-3
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.6245
Odour: Pungent
pH: 7.5
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 107549
Merck Reference: 14,5222
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006898
Formula:
C₉H₇N Pto. Ebullición: 241…243 °C Pto. de fusión: 24…27 °C Densidad: 1,090 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006898 Núm. CAS: 119-65-3 EINECS: 204-341-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,5222 |