Hexaboruro de lantano ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Lanthanum boride
40325.09
40325.18
40325.30
40325.09EA
103
EUR
40325.09
40325.18
40325.30
Hexaboruro de lantano ≥99.5%
Hexaboruro de lantano
Purity: 99.5%
CAS No.: 12008-21-8
Molecular Formula: LaB6
Formula Weight: 203.78
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.61
Melting Point: 2210°
Solubility: Insoluble in water, HCl
MDL No.: MFCD00151350
Formula:
B₆La MW: 203.77 g/mol Pto. de fusión: 2210 Densidad: 2.61 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151350 Núm. CAS: 12008-21-8 EINECS: 234-531-6 |