Tribromuro de praseodimio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35714.04
35714.09
35714.04EA
243
EUR
35714.04
35714.09
Tribromuro de praseodimio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Tribromuro de praseodimio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13536-53-3
Molecular Formula: PrBr3
Formula Weight: 380.63
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049762
Formula:
Br₃Pr MW: 380,62 g/mol Pto. de fusión: 691 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049762 Núm. CAS: 13536-53-3 EINECS: 236-893-0 |