Tricloruro de lantano, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lantano tricloruro, Lantano (III) cloruro
Ampuled under argon
35702.09
35702.18
35702.30
35702.09EA
113
EUR
35702.09
35702.18
35702.30
Tricloruro de lantano, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de lantano
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-58-8
Molecular Formula: LaCl3
Formula Weight: 245.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.842
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 860°
Boiling Point: 1000°
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011068
Formula:
Cl₃La MW: 245.26 g/mol Pto. Ebullición: 1000 °C Pto. de fusión: 860 °C Densidad: 3.842 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011068 Núm. CAS: 10099-58-8 EINECS: 233-237-5 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,5363 |