Tricloruro de lantano, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lantano tricloruro, Lantano (III) cloruro
Ampuled under argon
35731.06 35731.14 35731.22
35731.06EA 81 EUR
35731.06 35731.14 35731.22
Tricloruro de lantano, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de lantano
Purity: 99.99% CAS No.: 10099-58-8 Molecular Formula: LaCl3 Formula Weight: 245.27 Physical Form: Granular, Ampouled under argon Density: 3.842 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 860° Boiling Point: 1000° Merck Reference: 14,5363 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011068
Formula: Cl₃La
MW: 245.26 g/mol
Pto. Ebullición: 1000 °C
Pto. de fusión: 860 °C
Densidad: 3.842
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011068
Núm. CAS: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,5363