Tricloruro de praseodimio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
39386.06
39386.14
39386.06EA
170
EUR
39386.06
39386.14
Tricloruro de praseodimio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de praseodimio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-79-2
Molecular Formula: PrCl3
Formula Weight: 247.27
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.02
Melting Point: 786°
Boiling Point: 1700°
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00011176
Formula:
Cl₃Pr MW: 247.27 g/mol Pto. Ebullición: 1700 °C Pto. de fusión: 786 Densidad: 4.02 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011176 Núm. CAS: 10361-79-2 EINECS: 233-794-4 Índice Merck: 14,7712 |