Trifluoruro de lantano, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11273.18
11273.30
11273.18EA
167
EUR
11273.18
11273.30
Trifluoruro de lantano, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de lantano
Purity: 99.99%
CAS No.: 13709-38-1
Molecular Formula: F3La
Formula Weight: 195.90
Physical Form: Crystalline
Density: 5.936
Melting Point: 1493°
MDL No.: MFCD00011073
Formula:
F₃La Pto. Ebullición: ∼2327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1493 °C Densidad: 5,936 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011073 Núm. CAS: 13709-38-1 EINECS: 237-252-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |