Trifluoruro de lantano, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Lanthanum trifluoride
41414.09 41414.18
41414.09EA 86.8 EUR
41414.09 41414.18
Trifluoruro de lantano, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluoruro de lantano
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 5.936 Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
For vacuum deposition
Formula: F₃La
MW: 195.9 g/mol
Pto. Ebullición: ∼2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1493 °C
Densidad: 5.936
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011073
Núm. CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1 III