Trifluoruro de lantano, Patinal®
Proveedor: Merck
1.01129.0100 1.01129.1000
1.01129.0100EA 0 EUR
1.01129.0100 1.01129.1000
Trifluoruro de lantano, Patinal®
Trifluoruro de lantano
Formula: F₃La
Pto. Ebullición: ∼2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1491,85…1507.85 °C
Densidad: 5,936 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011073
Núm. CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III