Trifluoruro de praseodimio, anhidro ≥99.9895% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11241.09
11241.18
11241.09EA
173
EUR
11241.09
11241.18
Trifluoruro de praseodimio, anhidro ≥99.9895% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de praseodimio
Purity: 99.9895%
CAS No.: 13709-46-1
Molecular Formula: F3Pr
Formula Weight: 197.90
Physical Form: Powder
Density: 6.2
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 1395°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016287
Formula:
F₃Pr MW: 197.9 g/mol Pto. de fusión: 1395 Densidad: 6.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016287 Núm. CAS: 13709-46-1 EINECS: 237-254-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III |