Triioduro de lantano, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lantano triioduro
Ampuled under argon
35801.03
35801.06
35801.03EA
117
EUR
35801.03
35801.06
Triioduro de lantano, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Triioduro de lantano
Purity: 99.9%
CAS No.: 13813-22-4
Molecular Formula: LaI3
Formula Weight: 519.62
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049470
Formula:
I₃La MW: 519.62 g/mol Pto. de fusión: 772 °C Densidad: 5.6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049470 Núm. CAS: 13813-22-4 EINECS: 237-465-6 |