Triioduro de praseodimio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
39385.03
39385.06
39385.03EA
153
EUR
39385.03
39385.06
Triioduro de praseodimio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Triioduro de praseodimio
Purity: 99.9+%
CAS No.: 13813-23-5
Molecular Formula: I3Pr
Formula Weight: 521.62
Physical Form: Crystalline/Needles, Ampouled under argon
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049513
Formula:
I₃Pr MW: 521,62 g/mol Pto. de fusión: 737 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049513 Núm. CAS: 13813-23-5 EINECS: 237-466-1 |