Nitruro de lantano (III) ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39342.06
39342.14
39342.06EA
197
EUR
39342.06
39342.14
Nitruro de lantano (III) ≥99.9%
Nitruro de lantano (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 25764-10-7
Molecular Formula: LaN
Formula Weight: 152.91
Physical Form: -60 Mesh Powder
Formula:
LaN MW: 152.91 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049962 Núm. CAS: 25764-10-7 EINECS: 247-245-1 |