Lantano (III) óxido 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
193291000
193290010
193295000
ACRO193291000EA
172
EUR
ACRO193291000
ACRO193290010
ACRO193295000
Lantano (III) óxido 99.99% (trace metals basis)
Lantano (III) óxido
Formula:
La₂O₃ Pto. Ebullición: 4200 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 2315 °C Densidad: 6,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011071 Núm. CAS: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Assay | ≥99.94 % (La2O3) TREO base |
Loss on ignition | ≤2.0 % (1000°C) |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤10 ppm |