Lantano (III) óxido 99.9% Trace metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
199162500 199160010
ACRO199162500EA 172 EUR
ACRO199162500 ACRO199160010
Lantano (III) óxido 99.9% Trace metals basis
Lantano (III) óxido
Formula: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Pto. Ebullición: 4200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011071
Núm. CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm