Lantano (III) óxido 91%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
413021000
413022500
ACRO413021000EA
88.3
EUR
ACRO413021000
ACRO413022500
Lantano (III) óxido 91%
Lantano (III) óxido
Formula:
La₂O₃ Pto. Ebullición: 4200 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2315 °C Densidad: 6,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011071 Núm. CAS: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light grey Powder |
Assay | ≥89 % |
Melting point | 170 to 175 °C |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |