Lantano (III) óxido 99,99 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11264.30
11264.18
11264.A1
11264.30EA
193
EUR
11264.30
11264.18
11264.A1
Lantano (III) óxido 99,99 REO basis, REacton®
Lantano (III) óxido
Purity: 99.99%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
Formula:
La₂O₃ MW: 325.81 g/mol Pto. Ebullición: 4200 °C Pto. de fusión: 2307 °C Densidad: 6.51 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011071 Núm. CAS: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Índice Merck: 14,5363 |