Lantano (III) óxido ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
11265.18 11265.30 11265.A1
11265.18EA 220 EUR
11265.18 11265.30 11265.A1
Lantano (III) óxido ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Lantano (III) óxido
Purity: 99.999% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071
Formula: La₂O₃
MW: 325,81 g/mol
Pto. Ebullición: 4200 °C
Pto. de fusión: 2307 °C
Densidad: 6,51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011071
Núm. CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Índice Merck: 14,5363