Lantano (III) óxido 99,99 REO basis AAS Ca_0,001
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11266.30 11266.A1 11266.18
11266.30EA 378 EUR
11266.30 11266.A1 11266.18
Lantano (III) óxido 99,99 REO basis AAS Ca_0,001
Lantano (III) óxido
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071
Formula: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Pto. Ebullición: 4200 °C
Pto. de fusión: 2307 °C
Densidad: 6.51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011071
Núm. CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Índice Merck: 14,5363