Lantano (III) óxido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
11272.22
11272.36
11272.22EA
65.1
EUR
11272.22
11272.36
Lantano (III) óxido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Lantano (III) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
Formula:
La₂O₃ MW: 325,81 g/mol Pto. Ebullición: 4200 °C Pto. de fusión: 2307 °C Densidad: 6,51 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011071 Núm. CAS: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Índice Merck: 14,5363 |