Lantano (III) óxido ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in dilute mineral acids
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
For vacuum deposition
Formula:
La₂O₃ Pto. Ebullición: 4200 °C Pto. de fusión: 2307 °C Densidad: 6,51 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011071 Núm. CAS: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Índice Merck: 14,5363 |