Lantano (III) óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
MQ200
1.12220.0100 1.12220.0500
1.12220.0100EA 189 EUR
1.12220.0100 1.12220.0500
Lantano (III) óxido, Supelco®
Lantano (III) óxido
Formula: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Pto. Ebullición: 4200
Pto. de fusión: 2315
Densidad: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011071
Núm. CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 2315 °C
Molar Mass 325.82 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 4200 °C
Density 6.51 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)