Trióxido de dipraseodimio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
35663.09
35663.18
35663.09EA
143
EUR
35663.09
35663.18
Trióxido de dipraseodimio ≥99.9% (metals basis)
Trióxido de dipraseodimio
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-32-7
Molecular Formula: Pr2O3
Formula Weight: 329.83
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.07
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00011178
Formula:
O₃Pr₂ MW: 329.81 g/mol Pto. de fusión: 2300 °C Densidad: 7.07 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011178 Núm. CAS: 12036-32-7 EINECS: 234-857-9 Índice Merck: 14,7712 |