Óxido de praseodimio (III,IV) 99,99 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11235.14
11235.22
11235.14EA
345
EUR
11235.14
11235.22
Óxido de praseodimio (III,IV) 99,99 REO basis, REacton®
Óxido de praseodimio (III,IV)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12037-29-5
Molecular Formula: Pr6O11
Formula Weight: 1021.43
Physical Form: Powder
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00011178
Formula:
O₁₁Pr₆ MW: 1021.44 g/mol Pto. de fusión: 2500 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011178 Núm. CAS: 12037-29-5 EINECS: 234-857-9 |