Óxido de praseodimio (III,IV) ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44594.30 44594.A1
44594.30EA 149 EUR
44594.30 44594.A1
Óxido de praseodimio (III,IV) ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Óxido de praseodimio (III,IV)
Purity: 99% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Formula: O₁₁Pr₆
MW: 1021.44 g/mol
Pto. de fusión: 2500 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011178
Núm. CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9