Bromuro de plata ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7785-23-1
Molecular Formula: AgBr
Formula Weight: 187.78
Physical Form: Powder
Density: 6.47
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 432°
Solubility: Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol and acids. Partially soluble in ammonia
Merck Reference: 14,8506
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003398
Formula:
AgBr Pto. Ebullición: 1300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 432 °C Densidad: 6,47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003398 Núm. CAS: 7785-23-1 EINECS: 232-076-8 ADR: 9,III Índice Merck: 14,8506 |