Bromuro de plata ≥99.998% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Argentous bromide
12110.06
12110.14
12110.22
12110.06EA
126
EUR
12110.06
12110.14
12110.22
Bromuro de plata ≥99.998% (metals basis), Premion®
Bromuro de plata
Purity: 99.998%
CAS No.: 7785-23-1
Molecular Formula: AgBr
Formula Weight: 187.78
Physical Form: Crystalline
Density: 6.47
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 432°
Merck Reference: 14,8506
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003398
Formula:
AgBr MW: 187,77 g/mol Pto. Ebullición: 1300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 432 °C Densidad: 6,47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003398 Núm. CAS: 7785-23-1 EINECS: 232-076-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,8506 |