Plata cloruro 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
211270100
211270500
211272500
ACRO211270100EA
101
EUR
ACRO211270100
ACRO211270500
ACRO211272500
Plata cloruro 99+%, extra puro
Plata cloruro
Formula:
AgCl MW: 143.32 g/mol Pto. Ebullición: 1550 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 455 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003399 Núm. CAS: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 1759 ADR: 8 III Índice Merck: 13,08582 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to pink-beige to grey Powder |
Titration | ≥99.0 % |
Copper (Cu) | ≤4 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...