Plata cloruro ≥99.997% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10857.06 10857.14 10857.22
10857.06EA 77.8 EUR
10857.06 10857.14 10857.22
Plata cloruro ≥99.997% (metals basis), Premion®
Plata cloruro
Purity: 99.997% CAS No.: 7783-90-6 Molecular Formula: AgCl Formula Weight: 143.32 Physical Form: Coarse Powder Density: 5.56 Refractive Index: 2.071 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 455° Boiling Point: 1550° Merck Reference: 14,8509 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003399
Formula: AgCl
MW: 143.32 g/mol
Pto. Ebullición: 1550 °C
Pto. de fusión: 455
Densidad: 5.56
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003399
Núm. CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,8509