Plata cloruro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
11421.14
11421.22
11421.36
11421.69
11421.14EA
158
EUR
11421.14
11421.22
11421.36
11421.69
Plata cloruro ≥99.9% (metals basis)
Silver chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: Crystalline
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Formula:
AgCl MW: 143,32 g/mol Pto. Ebullición: 1550 °C Pto. de fusión: 455 °C Densidad: 5,56 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003399 Núm. CAS: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,8509 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...