Plata cloruro, ultra seco ≥99.997% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35715.03
35715.06
35715.03EA
205
EUR
35715.03
35715.06
Plata cloruro, ultra seco ≥99.997% (metals basis)
Plata cloruro
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Formula:
AgCl MW: 143.32 g/mol Pto. Ebullición: 1550 °C Pto. de fusión: 455 Densidad: 5.56 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003399 Núm. CAS: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,8509 |