Plata cloruro, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000
1.19203.0025EA 496 EUR
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000
Plata cloruro, Supelco®
Plata cloruro
Formula: AgCl
MW: 143.32 g/mol
Pto. Ebullición: 1554
Pto. de fusión: 455
Densidad: 5.56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003399
Núm. CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9
Índice Merck: 13,08582
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.00188 g/l (25 °C)
Melting Point 455 °C
Molar Mass 143.32 g/mol
Boiling Point 1554 °C (1013 hPa)
Density 5.56 g/cm3 (20 °C)