Fluoruro de plata 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
210450050
210450250
ACRO210450050EA
144
EUR
ACRO210450050
ACRO210450250
Fluoruro de plata 99+%
Fluoruro de plata
Formula:
AgF Pto. Ebullición: 1150 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 435 °C Densidad: 5,85 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003410 Núm. CAS: 7775-41-9 EINECS: 231-895-8 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 12,08657 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Brown-yellow to rust brown Powder |
Assay | ≥99.0 % |