Fluoruro de plata ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Plata fluoruro
11609.06
11609.14
11609.06EA
124
EUR
11609.06
11609.14
Fluoruro de plata ≥98%
Fluoruro de plata
Purity: 98%
CAS No.: 7775-41-9
Molecular Formula: AgF
Formula Weight: 126.87
Physical Form: Crystalline
Density: 5.852
Appearance: Orange/brown
Melting Point: 435°
Boiling Point: ca 1150°
Solubility: Soluble in HF, ammonia, CH3CN
Merck Reference: 14,8514
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003410
Formula:
AgF MW: 126.87 g/mol Pto. Ebullición: ∼1150 °C Pto. de fusión: 435 °C Densidad: 5.852 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003410 Núm. CAS: 7775-41-9 EINECS: 231-895-8 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 12,08657 |