Plata nitrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
A13854.36 A13854.22 A13854.06 A13854.14
A13854.36EA 1090 EUR
A13854.36 A13854.22 A13854.06 A13854.14
Plata nitrato ≥99%
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 444 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119513705-43
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM