Plata nitrato ≥99%, grado proteómico
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
M122-100GEA 891 EUR
M122-100G M122-500G
Plata nitrato ≥99%, grado proteómico
Plata nitrato
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 444 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119513705-43
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloride <0.0005%
Clarity of Solution Pass
Copper ≤0.0002%
Free Acid Test Pass
Iron ≤0.0002%
Lead ≤0.001%
Purity > = 99,0%
Substances not Precipitated by HCl <0.01%
Sulphate ≤0.002%