Plata nitrato ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
21570.136EA 172 EUR
21570.136 21570.182 21570.238 21570.295
Plata nitrato ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 444 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119513705-43
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Not precipitated by HCl (as SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm