di-Plata óxido 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Plata óxido
205800100 205800500 205802500
ACRO205800100EA 122 EUR
ACRO205800100 ACRO205800500 ACRO205802500
di-Plata óxido 99+%
di-Plata óxido
Formula: Ag₂O
MW: 231.74 g/mol
Pto. de fusión: 800…830 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003404
Núm. CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Índice Merck: 12,08665
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Elemental Analysis ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm