di-Plata óxido ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Plata óxido
11407.14
11407.22
11407.36
11407.14EA
104
EUR
11407.14
11407.22
11407.36
di-Plata óxido ≥99% (metals basis)
di-Plata óxido
Purity: 99+%
CAS No.: 20667-12-3
Molecular Formula: Ag2O
Formula Weight: 231.74
Physical Form: Powder
Density: 7.2
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,8521
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003404
Polishing glass, Colouring glass yellow, catalyst, purifying drinking water, lab reagent
Formula:
Ag₂O MW: 231.74 g/mol Pto. de fusión: 230 °C (desc.) Densidad: 7.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003404 Núm. CAS: 20667-12-3 EINECS: 243-957-1 UN: 1479 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,8521 |