di-Plata óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 218 EUR
1.19208.0025 1.19208.0100
di-Plata óxido, Supelco®
di-Plata óxido
Formula: Ag₂O
Pto. de fusión: 800…830 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003404
Núm. CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),
Índice Merck: 12,08665
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)