Seleniuro de cobre ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Copper(II) selenide
17901.06
17901.14
17901.06EA
79.3
EUR
17901.06
17901.14
Seleniuro de cobre ≥99.5% (metals basis)
Seleniuro de cobre
Purity: 99.5%
CAS No.: 1317-41-5
Molecular Formula: CuSe
Formula Weight: 142.50
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 6.0-6.6
Melting Point: 550° dec.
Solubility: Soluble in HCl with H2Se evolution, in H2SO4 with SO2 evolution. Oxidized to CuSeO3 by HNO3
Merck Reference: 14,2651
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016058
In semiconductors, as catalyst in Kjeldahl digestion
Formula:
CuSe MW: 142.51 g/mol Pto. de fusión: 550 °C (desc.) Densidad: 6.0…6.6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016058 Núm. CAS: 1317-41-5 EINECS: 215-272-8 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2651 |