Telururo de dicobre ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13140.06
13140.14
13140.06EA
84.2
EUR
13140.06
13140.14
Telururo de dicobre ≥99.5% (metals basis)
Telururo de dicobre
Purity: 99.5%
CAS No.: 12019-52-2
Molecular Formula: Cu2Te
Formula Weight: 254.68
Physical Form: 3mm & down Pieces
Density: 7.27
Refractive Index: 1.45
Appearance: Blue-black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049727
Formula:
Cu₂Te Pto. de fusión: 1125 °C Densidad: 7,27 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049727 Núm. CAS: 12019-52-2 EINECS: 234-646-1 |