Cinc óxido 99.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
194890010 194890050
ACRO194890010EA 66.3 EUR
ACRO194890010 ACRO194890050
Cinc óxido 99.5+%
Cinc óxido
Formula: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5.6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
IR: 01-2119463881-32
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to faintly yellowish-white Powder
Titration Complexometric ≥99.50 %
Additional info Passes test
Particle size ≤0.01 % Sieve residue on 45 micron sieve
Residue after ignition ≤1 % (1 g, 500°C)
Specific surface area 3.5 to 9 m²/g
Alkalinity ≤0.3 ml/g (ml 0.1 N HCl/g)
Arsenic (As) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm