Cinc óxido 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
315790250 315791000
ACRO315790250EA 160 EUR
ACRO315790250 ACRO315791000
Cinc óxido 99.999% (trace metals basis)
Cinc óxido
Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 13,10200
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %