Cinc óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
11137.09 11137.18 11137.30
11137.09EA 76.3 EUR
11137.09 11137.18 11137.30
Cinc óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Cinc óxido
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: Powder Density: 5.606 Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formula: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Densidad: 5.606
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 14,10147